Learn More
SpeedDigester K-436 Aufschlussgerät
Setzen Sie mit dem IR SpeedDigester neue Maßstäbe in Sachen Aufschlussgeschwindigkeit, flexibler Verwendung und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. BUCHI™ K-425 Model SpeedDigestors bieten einen erhöhten Probendurchsatz für die Stickstoffbestimmung durch Kjeldahl-Aufschluss und vervielfachen die Gerätefunktionalität bei Bedarf
Marke: Buchi 1154252200
Beschreibung
- Schneller Wärmeübergang von Infrarot-Heizgeräten auf Proben
- Große Zeitersparnis durch schnelles Heizen und Kühlen
- Erhöhter Probendurchsatz durch verkürzte Verarbeitungszeit
- Beschleunigter Aufschluss bei kontinuierlicher Zugabe von H2O2
- Ein Gerät für Kjeldahl und Rückflussverdau
- Alle BUCHI Probenröhrchen können verwendet werden (100 ml, 300 ml, 500 ml)
- Probenröhrchen gemäß ISO 6060 für CSB oder andere Arten des Rückfluss-Aufschlusses (z. B. Königswasser)
- Spezielles Saugmodul für wässrige Proben
- Abgedichtetes Saugmodul für die effektive Ableitung schädlicher Dämpfe
- Effektive Neutralisierung von Dämpfen mit dem Scrubber K-415
- Sicherer Betrieb und längere Lebensdauer der Abzugshaube
Spezifikation
Schnellaufschlussgerät | |
220/240 V ±10 V | |
620 mm | |
Futtermittel - Kjeldahl, Chemie/Landwirtschaft, Getränke, Pharmazie/Kosmetik, Lebensmittel, Umweltanalyse | |
310 mm | |
540 mm |
50/60 Hz | |
1280 W | |
220/240 V ±10 V, 50/60 Hz, 1280 W | |
300 ml Probenröhrchen und Saugmodul mit Kondensatabscheider | |
Je 1 |