man
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Laborgeräte für Spezialanwendungen
Aufschlussgeräte
Digestoren
13445539
Drucken
BUCHI 114152330 K-415 TripleScrub 230V
Marke:
BUCHI 114152330
Additional Details :
Gewicht :
11.80000kg
Artikelnummer.
13445539
8690.00 CHF
/ 1 Stück
Menge
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Produkttyp
TripleScrub
Spannung
230 V
Abmessungen (L x B x H)
526 x 347 x 417mm
Höhe (metrisch)
417 mm
Breite (metrisch)
347 mm
Hertz
50/60 Hz
Tiefe (metrisch)
526 mm
Elektrische Anforderungen
230V, 50/60 Hz
Menge
1 Ea.