Learn More
JW 642, R&D Systems™
Artikelnummer. 30002020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002020 50 mg 50 Milligramm
30002006 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002020 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4906/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. MAGL inhibitor
Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1416133-89-5
Summenformel C21H20F6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 462.392
InChI-Schlüssel AVSCNEOUWSVZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxyphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-phenoxyphenyl methyl-1-piperazinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester
PubChem CID 71656520
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[(3-phenoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCN1CC2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JW 642
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Formelmasse 462.39
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Solid
Produktlinie Tocris