Learn More
Justrite™ Sicherheitskannen aus Stahl, Typ I
Robuste, hochwertige 24 Gauge-Edelstahldosen mit doppelten Siegelnähten
Marke: Justrite™ 10101Z
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
Hochwertige Stahlkonstruktion mit Doppelnähten zum Schutz vor Lecks. Der auslaufsichere, selbstschließende Ausguss mit integriertem Überdruckmechanismus entlüftet automatisch zwischen 3 und 5 psig.
- Doppelfalznähte schützen vor Auslaufen.
- Korrosionsbeständige Ableiter aus rostfreiem Stahl verhindern eine Entzündung des Inhalts und ermöglichen gleichzeitig einen schnellen Flüssigkeitsfluss.
- Der gerippte und erhöhte Boden sorgt für zusätzliche Festigkeit und verhindert ein versehentliches Durchstechen.
- Die hochglänzende Pulverbeschichtung ist chemikalienbeständig und äußerst strapazierfähig.
- Das Warnetikett enthält eine extra große ID-Zone zur Kennzeichnung des Inhalts durch den Benutzer.
- Behälter in einer Größe von 1 pt. (0.5 l) und 1 qt. (1 l) haben einen praktischen einhändigen Auslösegriff für das einfache Ausgießen.
- Größere Behälter haben ergonomisch geformte Schwenkgriffe, die nicht zum Abfüllen gedacht sind.
- Das geräumige Design sorgt für einen besseres Gleichgewicht, erleichtert das Tragen und bietet ausreichend Kopfraum für die Aufnahme von Ölzusätzen.
Bestellinformation
Erhältlich in Rot für die Lagerung von entflammbaren Stoffen, in Gelb für Dieselkraftstoff und in Blau für Kerosin. Die roten Behälter sind in mehreren Größen mit einem Polypropylen-Trichter erhältlich, der am Behälter angebracht wird und das Ausgießen in kleinere Öffnungen erleichtert.
Certifications
UL- und UCL-gelistet. FM-zugelassen. TÜV-zertifiziert.
Compliance
Erfüllen die OSHA- und NFPA-Anforderungen und sind CARB-konform.
Serviceleistungen
Zehn Jahre.
Spezifikation
Sicherheitsbehälter Typ I | |
Selbstschließend | |
0.25 gal. | |
Rot | |
Stahl | |
Auslösergriff | |
8.25 in. | |
4.37 in. | |
117 mm | |
2 lbs. |
FM, TÜV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA | |
Doppelnaht | |
1 l | |
Für das Abfüllen und Ausgießen von entzündlichen Stoffen | |
Pulverlack | |
10 Jahre | |
210 mm | |
0.89 in. | |
203 cm | |
0.9 kg |