Learn More
Justrite™ Quetschflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
473 ml
946 ml
Beschreibung
- Luftdichtefunktion zur Vermeidung von Verschüttungen
- Konstruktion aus mit Edelstahldraht verstärktem Polyethylen, damit der Stiel gebogen werden kann, um schwer zugängliche Bereiche zu erreichen
- Flasche und Stiel sind aus Polyethylen niedriger Dichte
Spezifikation
Fassungsvermögen | 473 ml (16 oz.) |
Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 7.5 in. |
Höhe (metrisch) | 191 mm |
Kapazität (metrisch) | 473 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 in. |
Enthält | Edelstahldraht in Stiel |
Material | Polyethylen |