Learn More
Justrite™ Quetschflasche
Artikelnummer. 11944967
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
473 ml
946 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11944967 946 ml -
10019791 473 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944967 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 14011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.32 CHF
    38.11 CHF / 1 Stück
    Sparen 12.21 CHF
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geben Sie entzündliche Flüssigkeit direkt auf ein kleines Bauteil oder eine Unterbaugruppe ab. Die Drückflasche und der Stiel bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte.
  • Luftdichte reduziert Verschüttungen
  • Hergestellt aus Polyethylen mit Edelstahldraht, sodass auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden
  • Flasche und Stiel sind aus Polyethylen niedriger Dichte
Spezifikation
Fassungsvermögen 946 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 946 ml
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Enthält Edelstahldraht in Stiel
Material Polyethylen
Höhe (metrisch) 232 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,12 in.
Durchmesser (metrisch) 89 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.