Learn More
Justrite™ Quetschflasche
Geben Sie entzündliche Flüssigkeit direkt auf ein kleines Bauteil oder eine Unterbaugruppe ab. Die Drückflasche und der Stiel bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte.
Marke: Justrite™ 14009
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Luftdichtefunktion zur Vermeidung von Verschüttungen
- Konstruktion aus mit Edelstahldraht verstärktem Polyethylen, damit der Stiel gebogen werden kann, um schwer zugängliche Bereiche zu erreichen
- Flasche und Stiel sind aus Polyethylen niedriger Dichte
Spezifikation
473 ml (16 oz.) | |
16 oz. | |
3 in. | |
Polyethylen | |
76 mm | |
191 mm |
473 ml | |
Weiß | |
Edelstahldraht in Stiel | |
Nein | |
7.5 in. |