Learn More
Justrite™ Rolling cart for cabinet footprint 1092mm x 457mm,
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sicherheitsschränke
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passt für jeden Schrank mit einer Standfläche von 43 x 18 Zoll (109 x 45.7 cm) (B x T) mit einer maximalen Höhe von 44 Zoll (111.8 cm), z. B. Justrite 30 Gallonen (114 l) oder Piggyback-Schränke
- Zwei Lenkrollen und zwei feste Laufrollen, jede mit Bremse
- Das integrierte Erdungskabel kann an den Schrank angeschlossen werden
- Ergonomischer, abnehmbarer Druck-/Zug-Griff
- Langlebige Pulverbeschichtung in Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Verschieben von Materialien an den Einsatzort |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherheitsschränke |
| Höhe (angloamerikanisch) | 44 in. |
| Höhe (metrisch) | 111,76 cm |
| Enthält | 2 Drehbare und 2 feste Laufrollen mit Bremsen, abnehmbarem Schub- oder Zuggriff |
| Produkttyp | Rollwagen |