Learn More
Justrite™ ABTROPFKORB FUER 70980
Artikelnummer. 11908039
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11908039
Marke: Justrite™ 27901Z
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erleichtert das schnelle Waschen von Kleinteilen
  • Runder Korb aus Stahl
  • Zur Verwendung mit dem Waschtank 3.79 l (1g Gal.) oder dem Tauchtank 7.6 l (2 Gal.)
  • Zur Verwendung mit Justrite Tauch- und Waschtanks
Spezifikation
Produkttyp Abflusskorb
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Kapazität (metrisch) 7.6 l
Material Stahl