Learn More
Justrite™ Nichtmetallische, selbstverschließende, korrosionsbeständige Behälter
Artikelnummer. 10451165
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
10451165 1 gal. -
11983669 2,5 gal. 1 Stück
11903679 2 gal. 1 Stück
11913679 5 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10451165 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 12161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.89 CHF
    90.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 31.00 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beständig gegen Säuren und Laugen
Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Bewahrt nicht-entflammbare korrosive Substanzen sicher auf
  • Durchscheinend weiße HDPE-Konstruktion ist beulen-, loch- und chemikalienbeständg
  • Markiert in Litern, Quarts und Gallonen für präzises Befüllen und Dispensieren
  • Ausgießer ohne Flammsperre für schnelles Entleeren; federschließende Kappe für feste Abdichtung
  • Die weite Öffnung der Kat.-Nr. 17-985-89B, -89C und -89D erleichtert das Befüllen und Ausgießen.
†Ovalförmig.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitskanne aus Edelstahl
Beschreibung Dellen-, durchstich-, splitterfest
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Kapazität (metrisch) 4 l
Farbe Weiß
Material Polyethylen
Enthält Federverschluss
Form Oval
Länge (angloamerikanisch) 7,6 in.
Länge (metrisch) 19,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,6 in.
Breite (metrisch) 11,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,75 in.
Höhe (metrisch) 32,3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1.45 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 3,6 cm