Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter Typ I, runde Form
Kann zur Lagerung von Flüssigkeiten verwendet werden, die Sicherheitskannen aus Edelstahl oder beschichtetem Stahl korrodieren
204.00 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sicherheitskanne |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
Beschreibung | Dellen-, durchstich-, splitterfest |
Farbe | Rot |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Aufbewahren von Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10784033
|
Justrite™
14561 |
12.75 in. | 16 in. |
259.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10763863
|
Justrite™
14261 |
10.75 in. | 14.2 in. |
204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
- Stoß- und punktionsbeständig und praktisch chemisch inert
- Ausgestattet mit Flammensperre zum Schutz des Inhalts vor Funken
- Die Apparatur und interne Flammensperre sind aus Edelstahl
- Der Druckentlastungsmechanismus, die Durchstrom-Flammensperre aus doppeltem Drahtgeflecht und der auslaufsichere Verschluss gewährleisten die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten
- Freischwingender Griff für Balance und einfache Handhabung
- Fassungsvermögen: 2.5 gal. (9.5 l) oder 5 gal. (19 l)
- Rot
Certifications
UL- und ULC-Zulassung, FM-Zulassung, New York City Zulassungsnummer 4448
Compliance
Erfüllt die OSHA- und NFPA-Anforderungen
Spezifikation
Sicherheitskanne | |
Dellen-, durchstich-, splitterfest | |
Zum Aufbewahren von Flüssigkeiten | |
Rund | |
3,6 cm |
FM, NFPA, OSHA | |
Rot | |
Polyethylen | |
1.45 in. |