Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter Typ I, ovale Form
Die Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Der nichtmetallische ovale Sicherheitsbehälter Typ I dient zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die zu einer Korrosion von Edelstahlbehältern führen würden.
Marke:  Justrite™ 14065Z
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10601323
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gefertigt aus Polyethylen hoher Dichte für Beständigkeit gegen Eindrücke, Durchstechen und Absplittern.
  • Verwendung mit zähen Säuren und korrosiven Stoffen, einschließlich Flüssigkeiten, die rostfreie oder stahlbeschichtete Sicherheitsdosen angreifen
  • Druckentlastungsmechanismus verhindert den Aufbau von Dämpfen
  • Selbstschließende Kappe und Flammensperre arbeiten zusammen, um das Eindringen von Zündquellen zu verhindern, ohne den Flüssigkeitsstrom in oder aus dem Behälter einzuschränken
  • Edelstahl-Hardware für überlegene chemische Beständigkeit
  • Praktischer Auslösemechanismus und integrierter Griff für einfaches Spenden und Tragen
Certifications
FM-zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitskanne
Dellen-, durchstich-, splitterfest
2 l
Polyethylen
Oval
19,3 cm
11,6 cm
24,1 cm
3,6 cm
FM, NFPA, OSHA
0,5 gal.
Rot
Flammensperre und Edelstahl-Hardware, Ventilausguss
7.6 in.
4.6 in.
9.5 in.
1.45 in.