Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter Typ I, ovale Form
Die Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Der nichtmetallische ovale Sicherheitsbehälter Typ I dient zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die zu einer Korrosion von Edelstahlbehältern führen würden.
Marke: Justrite™ 14160Z
Additional Details : Gewicht : 1.04850kg
Beschreibung
Gefertigt aus Polyethylen hoher Dichte für Beständigkeit gegen Eindrücke, Durchstechen und Absplittern.- Verwendung mit zähen Säuren und korrosiven Stoffen, einschließlich Flüssigkeiten, die rostfreie oder stahlbeschichtete Sicherheitsdosen angreifen
- Druckentlastungsmechanismus verhindert den Aufbau von Dämpfen
- Selbstschließende Kappe und Flammensperre arbeiten zusammen, um das Eindringen von Zündquellen zu verhindern, ohne den Flüssigkeitsstrom in oder aus dem Behälter einzuschränken
- Edelstahl-Hardware für überlegene chemische Beständigkeit
- Praktischer Auslösemechanismus und integrierter Griff für einfaches Spenden und Tragen
Certifications
FM-zugelassen.
Spezifikation
Sicherheitskanne | |
Dellen-, durchstich-, splitterfest | |
4 l | |
Polyethylen | |
Oval | |
19,3 cm | |
11,6 cm | |
32,3 cm | |
3,6 cm |
FM, NFPA, OSHA | |
1 gal. | |
Rot | |
Flammensperre und Edelstahl-Hardware, Ventilausguss | |
7.6 Zoll | |
4.6 Zoll | |
12.75 Zoll | |
1.45 Zoll |