Learn More
Justrite™ I'm Easy Funnel
Artikelnummer. 10061112
Change view
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10061112 Polypropylen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10061112
Marke: Justrite™ 11202Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hilft beim Ausgießen in kleinere Öffnungen
  • Einfache Befestigung an Sicherheitsbehältern Typ I für 1 Gallone oder größer
  • Große, abgerundete Schüssel schützt vor Spritzern und verschütteten Flüssigkeiten
  • Die innovative Schwenkausführung ermöglicht das Ausgießen oder Befüllen aus dem Behälter, ohne dass der Trichter entfernt abgenommen werden muss
  • Langlebiges Polypropylen erträgt auch hohe Beanspruchung
Spezifikation
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 28,6 cm