Learn More
Justrite™ WANDHALTERUNG PP F. HPLC FILTER FILTER
Marke: Justrite™ 28150
Additional Details : Gewicht : 0.35640kg
Spezifikation
Externes Wandhalterungskit | |
Ideal für Anwendungen mit dem HPLC-Koaleszenz-/Kohlefilter | |
Stahl | |
5 in. |
Gebürsteter Stahl | |
HPLC-Abfallsammelgefäße | |
Steckverbinder aus Polypropylen, Schnellkupplung mit Innengewinde,5 in. hoch, Halter aus Edelstahl 304 und 2 selbstschneidende Befestigungsschrauben | |
12,7 cm |