Learn More
Justrite™ Verteiler-Kit zum Anschluss von 4 HPLC- Kapillaren 1,6/3,2mm, kompl. mit Fittings
Eine wirtschaftliche Methode zur sicheren Sammlung von Abfällen von mehreren HPLC-Maschinen
Marke: Justrite™ 28168
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Eine wirtschaftliche Methode zur sicheren Sammlung von Abfällen von mehreren HPLC-Maschinen
Zur Verwendung mit FM-zugelassenen Justrite™ Entsorgungsbehältern mit Schnelltrennkupplungen aus Edelstahl; ermöglicht das Anschließen von bis zu vier Abfallleitungen von HPLC-Prozessen an einen einzigen Einlassanschluss.
- 3.5 Zoll (8.9 cm) langer Verteiler aus Edelstahl wird mit vorinstalliertem Edelstahl-Trennstopfen geliefert und passt an Entsorgungsbehälter mit Schnelltrennkupplungen aus Edelstahl (Artikel- Nr. 19-059-378 und 19-059-379)
- Hähne mit vier Anschlüssen für 1/4-28 Gewinde der im Lieferumfang enthaltenen Fittings
- PEEK-Fittings umfassen jeweils vier Stück: Fittings mit Außendurchmesser .0625 Zoll (1.6 mm) und 0.125 Zoll (3.2 mm) mit Polychlorotrifluorethylen(PCTFE)-Presshülsen für die Klemmringverschraubung der Abfallleitung; und vier Verschlusskappen zum Schließen nicht verwendeter Anschlüsse und zur Verringerung der Freisetzung von Dämpfen (Ersatz-Fittings und Ersatz-Verschlusskappen separat erhältlich)
- An kundenspezifischen Entsorgungsbehälter mit Edelstahl-Fittings können mehrere Verteiler angeschlossen werden (ein Anschluss muss ungenutzt bleiben, um eine Entlüftung zu ermöglichen und Gegendruck zu verhindern)
Certifications
FM-zugelassen.
Compliance
Der Sicherheitsbehälter (separat erhältlich) mit installiertem Verteiler erfüllt die Anforderungen der OSHA und von NFPA Code 30.
Spezifikation
HPLC-Verteiler-Kit | |
Weiß | |
Justrite™ Entsorgungskanister mit Schnellverschluss aus Edelstahl | |
Vier Rohrverschraubungen mit 0.06 Zoll und0.125 Zoll Außendurchmesser mit PCTFE-Presshülsen für die Klemmringverschraubung der Abfallleitung; und vier Verschlusskappen zum Schließen nicht verwendeter Anschlüsse und zur Verringerung der Freisetzung von Dämpfen | |
8,75 x 2,75 x 2,12 in. (22,2 x 7 x 5,4 cm) | |
22,2 cm | |
7 cm | |
5,4 cm |
FM, OSHA, NFPA Code 30 | |
Sicheres Sammeln von Abfällen aus mehreren HPLC-Maschinen | |
Edelstahl | |
Je | |
8.75 Zoll | |
2.75 Zoll | |
2.12 Zoll |