Learn More
Justrite™ Horizontale und vertikale Trommel-Entlüfter
Zur kontrollierten Freisetzung entzündlicher Dämpfe, verhindert Explosionen, die durch aufgestauten Druck entstehen können
Marke: Justrite™ 08006
Additional Details : Gewicht : 0.33570kg
Beschreibung
- Wählen Sie zwischen Messing-, Edelstahl- oder nichtmetallischen Entlüftern aus.
- Verwenden Sie nichtmetallische oder Messing-Entlüfter für Flüssigkeiten auf Petroleumbasis
- Verwenden Sie nichtmetallische Entlüfter mit Flammensperre aus Edelstahl für chlorierte Lösungsmittel
- Verwenden Sie Belüftungen aus Edelstahl für korrosive und allgemeine Lösungsmittel
Vertikale Fassentlüftung:
- Verfügt über ein Betriebsventil, das sich automatisch öffnet, um Druckansammlungen in der Trommel zu verhindern
- Verfügt über ein Steuerventil, das manuell geöffnet werden kann, um den internen Druck abzulassen
Bestellinformation
Alle Belüftungen sind passend für 2 Zoll (5.1 cm)-Spundlöcher. EL-Anschluss aus Gusseisen zur Verwendung mit 17-186A und 17-186B ebenfalls erhältlich siehe Kat.-Nr. 19018555.
Certifications
FM-zugelassen.
Spezifikation
Vertikale Fassentlüftung | |
Öffnet bei 5 psig Innendruck | |
Vertikale Fässer | |
Steuerventil, Flammenlöscher aus Edelstahl |
FM | |
Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (chlorhaltige Lösungsmittel), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen | |
Nichtmetallisches Gusseisen |