Learn More
Justrite™ SICHERHEITSSCHRANK 45L MANUELL LITER, 1 EINLEGEBODEN, 1 M / C-TüR, FARBE: GELB
Damit kann sich jedes Labor einen kleinen Schrank zum Aufbewahren entflammbarer Stoffe leisten.
Marke:  Justrite™ 8904001
Artikelnummer. 12351683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1027.95 CHF
    822.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 205.35 CHF
    19% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes: Ein einstellbarer Einlegeboden
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für die Aufbewahrung von kleinen Mengen entzündbarer Laborchemikalien vor Ort geeignet.
Eigenschaften von Justrite Schränken für entzündbare Stoffe
  • Die Doppelwandkonstruktion umschließt einen isolierenden Luftraum von 1.5 in., um das Ausbreiten von Flammen zu verhindern
  • Hochsichtbare Haz-Alert™ reflektierende Warnetiketten bieten zusätzliche Sicherheit während Stromausfällen oder Bränden
  • Duale Abzugsöffnungen mit Flammenfängern, die oben und unten gegenüberliegend angebracht sind, ermöglichen einen Abzug gefährlicher Dämpfe
  • Leicht schließende, selbstverriegelnde Türen unterstützen die Feuerschutzeigenschaften des Schranks
  • Die Selbstverriegelung verwendet ein entscheidendes Drei-Punkt-Verriegelungssystem zum Schutz, wenn es zu einem Brand kommt
  • SpillSlope™ Sicherheitsregale führen zufällig verschüttete Flüssigkeiten zur Rückseite und zum Boden des auslaufsicheren Sammelbehälters
  • Die außenliegende Seitenwand verfügt über ein integriertes Erdungsverbindungsstück für eine einfache Erdung
  • Die Oberfläche der Innen- und Außenseite ist mit einem haltbaren, bleifreien Pulverlack gestrichen
  • 3.8 cm (1.5 in.) breiter Luftspalt zwischen 18G-Stahlwänden
  • 5 cm (2 in.) große Abzugssöffnungen
  • Mit manuell schließbarer Tür
Bestellinformation
Kapazität: 4 gal. (15 l). Abmessungen: (L x B x H) 17 × 17 × 22 in. (43 × 43 × 56 cm). Gewicht: 62 lbs. (28 kg).
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der OSHA und NFPA
Serviceleistungen
10 Jahre