Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Piggyback Sicherheitswerkbank für entzündliche Stoffe
Diese Piggyback Sicherheitswerkbänke wurden für die Montage auf 30 und 45 Gallonen Sure-Grip™ EX-Schränken entwickelt und können unabhängig voneinander verwendet oder als Arbeitstischeinheiten für zusätzlichen Stauraum gestapelt werden.
Marke: Justrite™ 8913201
Additional Details : Gewicht : 59.42059kg
Beschreibung
Piggyback Sicherheitsschrank – Leistungsmerkmale
- Zur Aufstellung auf Standard-Sicherheitsschränken (30 Gallonen bzw. 114 l)
- Auch für die Wandmontage oder Aufstellung auf Arbeitstisch geeignet
- Stahl der Stärke 18 mit 1.5 Zoll (3.8 cm) isolierendem Luftraum
- Erhältlich mit manuellen oder selbstschließenden Türen mit bündig montierten Sure-Grip™ Griffen und exklusiver Griffauflage für sicheren Halt und Sicherheit
- Die Doppelwandkonstruktion mit 1 1/2 Zoll isolierendem Luftraum verhindert die Ausbreitung von Flammen.
- Hochsichtbare Haz-Alert™ Warnschilder mit reflektierender Schrift bieten zusätzliche Sicherheit bei Stromausfällen oder Bränden.
- Zwei gegenüberliegende Abzugsöffnungen mit Flammensperren oben und unten ermöglichen die Ableitung gefährlicher Dämpfe.
- Leicht schließende, selbstverriegelnde Türen schützen den Schrank vor Bränden.
- Selbstverriegelung aktiviert das kritische Drei-Punkte-Verriegelungssystem für den Schutz unter Brandbedingungen
- Schmelzlote halten die selbstschließenden Türen weit geöffnet. Die Türen schließen bündig mit der Vorderseite des Schranks ab, für einfachen Zugang und einfache Auffüllung. Automatisches Lösen und Schließen der Türen bei 74 °C (165 °F)
- Der verdeckte Selbstschließmechanismus bietet optimalen Stauraum und einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
- SpillSlope Sicherheitseinlegeböden leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter.
- Verstellbare Nivellierfüße sorgen für eine solide Positionierung und Ausrichtung und für einen dichten Türverschluss
- Der Erdungsanschluss an der äußeren Seitenverkleidung ermöglicht die einfache Erdung.
- Innen und außen mit bleifreier Farbe lackiert.
- 10 Jahre Garantie
- Erfüllt die OSHA- und NFPA-Anforderungen
Certifications
FM-zugelassen. Selbstschließende Modelle sind UL-zertifiziert.
Compliance
Entspricht den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes „Uniform Fire Code“.
Spezifikation
100,3 cm | |
18 in. | |
CR Stahl | |
59,4 kg | |
14.56 in. | |
45,7 cm | |
12 gal. | |
13 in. | |
Piggyback Lagerschrank | |
43 in. | |
Gelb | |
Manueller Verschluss | |
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
37 cm | |
Epoxid, Polyester | |
Bündig befestigte Sure-Grip™ Griffe mit Zylinderschloss und Schlüsselset oder optionalem Vorhängeschloss, reflektierende dreisprachige Haz-Alert™ Warnetiketten, zwei Belüftungen mit Flammenlöscher, vier einstellbare, selbstnivellierende Füße, Schliff | |
18 in. | |
37 x 100,3 x 33 cm (14,56 x 39,5 x 13 in.) | |
131 lb. | |
39.5 in. | |
33 cm | |
Entzündbare Stoffe | |
109 cm | |
45,7 cm | |
2 |