Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Compac Sicherheitswerkbank für entzündliche Stoffe
Justrite Compac-Sicherheitswerkbänke passen nahezu überall und bieten Schutz, wenn der Platz knapp ist. Die Schränke schützen die Mitarbeiter, reduzieren die Brandgefahr und ermöglichen die Lagerung von brennbaren Kraftstoffen und Chemikalien in Sicherheitsschränken, die den Vorschriften entsprechen.
Spezifikation
| Außentiefe (angloamerikanisch) | 18 in. |
|---|---|
| Außentiefe (metrisch) | 45.7 cm |
| Tragkraft | 12 gal. |
| Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
| Farbe | Gelb |
Beschreibung
- Eintürige Schränke für bis zu 12 Gallonen (45.4 l)-Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten
- Die Doppelwandkonstruktion bietet 11/2 Zoll isolierenden Luftraum, um die Ausbreitung von Flammen zu verhindern. Doppelte Lüftungsöffnungen mit Flammensperren oben und auf der gegenüberliegenden Seite unten ermöglichen die Ableitung gefährlicher Dämpfe
- Gut sichtbare Haz-Alert™ Warnschilder mit reflektierenden Warnhinweisen für Gefahrensignale sorgen für zusätzliche Sicherheit bei Stromausfällen oder Bränden
- Selbstverriegelnde Türen erleichtern den Brandschutz des Schrankes
- Selbstverriegelung aktiviert das kritische Drei-Punkte-Verriegelungssystem für den Schutz unter Brandbedingungen
- Die Modelle mit zwei Türen, die links und rechts eingehängt sind, verfügen über einen selbstschließenden Mechanismus, der die korrekte Schließsequenz gewährleistet, unabhängig davon, welche Tür zuerst entriegelt wird
- Schmelzlote halten die selbstschließenden Türen weit geöffnet. Die Türen schließen bündig mit der Vorderseite des Schranks ab, für einfachen Zugang und einfache Auffüllung. Automatisches Lösen und Schließen der Türen bei 74 °C (165 °F)
- Der verdeckte Selbstschließmechanismus bietet optimalen Stauraum und einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
- Eine einstellbare SpillSlope™ Sicherheitsablage leitet verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in die auslaufsichere Wanne
- Verstellbare Nivellierfüße sorgen für eine solide Positionierung und Ausrichtung und für einen dichten Türverschluss
- Innen und außen mit einem dauerhaften, bleifreien Hybrid-Epoxid- und Polyesterpulverlack für chemische Beständigkeit versehen.
- Passt gut unter eine Arbeitsfläche oder steht allein
- Die Beschriftung auf der Tür lautet: “ENTFLAMMBAR — FEUER FERNHALTEN”
- 10 Jahre Garantie
- Erfüllt die OSHA- und NFPA-Anforderungen
19-121-852: Manuell schließende Tür
19-121-853; selbstschließende Tür
Certifications
FM-zugelassen. Selbstschließendes Modell mit UL-Zulassung.
Compliance
Erfüllt die NFPA- und OSHA-Normen. Selbstschließendes Modell entspricht dem Uniform Fire Code.
Spezifikation
| 18 in. | |
| 12 gal. | |
| Gelb | |
| 35 in. | |
| Lagerschrank | |
| 59.05 cm | |
| Ein einstellbarer Einlegeboden, U-Loc™ Griff mit zwei Schlüsseln und Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschlosses, Haz-Alert™ Reflektierende äußere Etiketten und SpillSlope™ Einlegeböden aus verzinktem Stahl, 2 in.-Sumpf an der Unterseite, zwei Entlüftungen mit Flammenlöscher | |
| 1 | |
| Epoxid, Polyester |
| 45.7 cm | |
| FM, NFPA, OSHA | |
| 37 x 50.8 x 77.5 cm (14.56 x 20 x 30.5 in.) | |
| 88.9 cm | |
| 23.25 in. | |
| Entzündbare Stoffe | |
| CR Stahl | |
| 1 |