Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Paletten mit Spritzschutz
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
28,4 L
250 L
276 L
Farbe:
Schwarz
Höhe (metrisch):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Enthält:
3 Fässer
4 Trommeln in Reihe
4-Trommel-Quadrat
Zwei Trommeln
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Die quadratischen Paletten für zwei und vier Fässer verfügen über breite Einfahrtaschen.
- Bietet dank Recyclingmaterial Schutz vor Grundwasserkontamination
- Die Paletten sind selbst gegen die härtesten Umgebungsbedingungen beständig und sorgen so für hervorragenden Auslaufschutz
- Langlebiges, UV-geschütztes Polyethylen ist nahezu unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien wie gefährlichen Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
- Die nahtlose Konstruktion verhindert sogar Lecks, wenn sich ein Fass mit 55 Gallonen (208 l) Fassungsvermögen entleert
- Die übergroßen auslaufsicheren Sammelbehälter erfüllen oder übertreffen die Vorschriften
- Die robusten, abnehmbaren Gitter mit einer Dicke von 2.5 in. (64 cm) bieten eine hervorragende Rissbeständigkeit und positionieren sich selbst
- Die schwarzen Paletten bestehen aus 100 % Recyclingmaterial; die dunkle Farbe kaschiert Schmutz und sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz
- Die gelben Paletten sind ideal für eine hohe Sichtbarkeit oder die Trennung von Flüssigkeiten; reine Poly-Sammelbehälter mit zu 100 % recycelten Gittern (aus insgesamt 35 % Recyclingmaterial)
- Die quadratische Palette kann mit einer optionalen Rampe ausgestattet werden
- Umweltfreundlich: Die Umweltmerkmale des Produktes (z. B. wassersparend, bleifrei usw.) werden in den Produktdetails beschrieben
- Recycelt: Das Recyclingmaterial wird in den Produktdetails beschrieben
Compliance
Erfüllen oder übertreffen EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 des Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3, Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC), NFPA 30 9.13.1 und OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), erfüllt die Brandvorschriften |
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 75 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 28,4 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Ecopolyblend Paletten mit Auslaufschutz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor dem Ausrutschen in Innenräumen, vermeiden Sie hohe Kosten für die Reinigung von Gefahrstoffen und verhindern Sie gleichzeitig eine Kontamination des Grundwassers. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zylindergefäße |
| Aufnahmevermögen | 4 Zylindergefäße |
| Enthält | 4 Trommeln in Reihe |
| Mehr anzeigen |