Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Niedrige Paletten
Artikelnummer. 11999395
Change view
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
45 Zoll
55 in.
Aufnahmevermögen:
2 Zylindergefäße
4 Zylindergefäße
Tragkraft (angloamerikanisch):
2500 lb
5000 lb
Gewicht (angloamerikanisch):
68 lb.
89 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (angloamerikanisch) Aufnahmevermögen Tragkraft (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
11999395 55 in. 4 Zylindergefäße 5000 lb 89 lb. 1 Stück
11989395 45 Zoll 2 Zylindergefäße 2500 lb 68 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11999395 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 28673
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Pumpvorgänge oder Abfallsammeltätigkeiten
  • Der konforme, große Behälter und die große Stellfläche eignen sich für Fässer, Eimer und mehr
  • Zur einfachen Reinigung der Behälter werden die Gitter entfernt
  • Aus 100 % recyceltem Polyethylen
  • Super niedrige 9 in. (22.9 cm
Compliance
Erfüllt oder übertrifft EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 des Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3, Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC), NFPA 30 9.13.1 und OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 79 gal.
Kapazität (metrisch) 299 L
Material Polyethylen
Typ Auffangplattform
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pumpvorgänge oder Abfallsammeltätigkeiten
Aufnahmevermögen 4 Zylindergefäße
Tragkraft (angloamerikanisch) 5000 lb
Tragkraft (metrisch) 2268 kg
Breite (angloamerikanisch) 55 in.
Breite (metrisch) 139,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 55 in.
Tiefe (metrisch) 139,7 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 89 lb.
Gewicht (metrisch) 40 kg