Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Niedrige Paletten
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
45 Zoll
55 in.
Aufnahmevermögen:
2 Zylindergefäße
4 Zylindergefäße
Tragkraft (angloamerikanisch):
2500 lb
5000 lb
Gewicht (angloamerikanisch):
68 lb.
89 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der konforme, große Behälter und die große Stellfläche eignen sich für Fässer, Eimer und mehr
- Zur einfachen Reinigung der Behälter werden die Gitter entfernt
- Aus 100 % recyceltem Polyethylen
- Super niedrige 9 in. (22.9 cm) bequeme ergonomische Arbeitshöhe
Compliance
Erfüllt oder übertrifft EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 des Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3, Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC), NFPA 30 9.13.1 und OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 65 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 254 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Auffangplattform |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pumpvorgänge oder Abfallsammeltätigkeiten |
| Aufnahmevermögen | 2 Zylindergefäße |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 2500 lb |
| Tragkraft (metrisch) | 1134 kg |
| Mehr anzeigen |