Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Artikelnummer. 11969395
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
4 Zylindergefäße
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11969395 4 Zylindergefäße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11969395 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 28676
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wetterfeste DrumSheds für den Außenbereich bieten eine leistungsstarke Auslaufkontrolle
Die DrumSheds verfügen über ein robustes Design aus 55 % recyceltem Polyethylen mit praktischen Rolltüren, die Zugang von vorne oder hinten ermöglichen.
  • Die Einfahrtaschen vorne und hinten erleichtern die Verlagerung leerer Behälter
  • Der EPA/SPCC-konforme, auslaufsichere Palettenbehälter verfügt über ein dickes, langlebiges Abdeckgitter, das zur Inspektion und Reinigung von Verschüttungen einfach entfernt werden kann
  • Die 52 in. (132 cm) breite Türöffnung erleichtert die Lagerung von palettierten Ladungen
  • Der geräumige Innenraum bietet ausreichend Platz für Arbeiten mit Trichtern oder Pumpen
  • Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören die Erdungsfähigkeit und die integrierten Ankerbolzenpositionen für einen besseren Windwiderstand
  • Eingearbeitete Ösen für optionale Vorhängeschlösser bieten mehr Sicherheit
  • Die schwarze Palettenrampe besteht aus 100 % Recyclingmaterial
Bestellinformation
Lieferung erfolgt vollständig montiert.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Farbe Gelb/Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 79 gal.
Kapazität (metrisch) 299 L
Material Polyethylen
Typ Fasslagerhalle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leistungsstarker Auslaufschutz
Aufnahmevermögen 4 Zylindergefäße
Enthält Rolltür
Tragkraft (angloamerikanisch) 5000 lb
Tragkraft (metrisch) 2268 kg
Breite (angloamerikanisch) 60,75 in.
Breite (metrisch) 154,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 75.25 in.
Höhe (metrisch) 191,13 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 60.5 Zoll
Tiefe (metrisch) 153,67 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 343 lb.
Gewicht (metrisch) 155,5 kg