Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Organisationssystem für Fässer
Beschreibung
Die Konstruktion aus 100 % gegossenem Polyethylen bietet maximale chemische Beständigkeit und verhindert dadurch Korrosion, Verschleiß und Leckagen
- Lagert bis zu vier Fässer mit einem Fassungsvermögen von 110 und/oder200 l (30 und/oder 55 gal.)
- Lagert Fässer der Klasse 1B oder 1C mit entzündbaren und brennbaren Stoffen oder ungefährlichen Flüssigkeiten
- Besteht aus drei Teilen: einem Basismodul, einem Stapelmodul und einem Spendergestell
- Eingeformte Verriegelungskanäle halten die Fässer an ihrem Platz
Basismodul
- Lagert zwei Fässer mit einer gesamten Tragfähigkeit von 1388 kg (3060 lb.)
- Einfache Verlagerung mit einem leeren Gabelstapler
- Der offene Auffangbehälter mit 250 l (66 gal.) Fassungsvermögen erleichtert die Erkennung von Verschüttungen für eine schnelle Reinigung
- Lagert zwei zusätzliche Fässer und verdoppelt dadurch die Tragfähigkeit des Systems auf 680 kg (1500 lb.)
- Bei der Lagerung von Fässern mit 110 und 200 l (30 und 55 gal.) Fassungsvermögen sollten die kleineren Fässer oben auf dem Stapelmodul platziert werden
- Wird sicher am Stapelmodul befestigt und ermöglicht so ein bequemes Dosieren von der oberen Ebene aus
- Mit einer Tragfähigkeit von 27 kg (60 lb.)
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Spendergestell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für effiziente Lagerung, Positivkontrolle bei verschütteten Flüssigkeiten und Dispensieren |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 60 lb |
| Tragkraft (metrisch) | 27,21 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 19,5 in. |
| Breite (metrisch) | 49,53 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 16.5 Zoll |
| Mehr anzeigen |