Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstelle
Artikelnummer. 12921425
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
66 gal.
180 gal.
Aufnahmevermögen:
2 x 55 gal. Fässer
55 gal. Fass
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Aufnahmevermögen unitSize
12921425 66 gal. 55 gal. Fass 1 Stück
12911425 180 gal. 2 x 55 gal. Fässer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12921425 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 28685
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wetterfeste Konstruktion hält auch unter härtesten Bedingungen stand
  • Große Öffnung für einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung
  • 100 % recyceltes Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
Zur Lagerung einzelner Fässer
  • Bietet Platz für einen Behälter mit 208.2 l (55 gal.) Fassungsvermögen
  • Fassungsvermögen: 250 l (66 gal.)
  • Abmessungen (Durchmesser x H): 83.8 x 80.6 cm (33 x 31.75 in.)
Zur Lagerung von zwei Fässern
  • Bietet Platz für zwei Behälter mit einem Fassungsvermögen von je 208.2 l (55 gal.)
  • Doppelabdeckungen können einzeln oder zusammen geöffnet oder geschlossen und verriegelt werden
  • Einfahrtaschen für die Verlagerung
  • Fassungsvermögen: 681 l (180 gal.)
  • Abmessungen (L x B x H): 152.4 x 99.1 x 119.4 cm (60 x 39 x 47 in.)
Certifications
UL, UL Environmental
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SPCC, EPA, OSHA, UL
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 66 gal.
Kapazität (metrisch) 250 L
Material Polyethylen
Typ Lagerstelle für einen Eimer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung
Aufnahmevermögen 55 gal. Fass
Breite (angloamerikanisch) 31 in.
Breite (metrisch) 78,74 cm
Höhe (angloamerikanisch) 31.75 Zoll
Höhe (metrisch) 80,6 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 33 in.
Durchmesser (metrisch) 83,8 cm