Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstelle
Artikelnummer. 12911425
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
66 gal.
180 gal.
Aufnahmevermögen:
2 x 55 gal. Fässer
55 gal. Fass
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Aufnahmevermögen unitSize
12911425 180 gal. 2 x 55 gal. Fässer -
12921425 66 gal. 55 gal. Fass 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12911425 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 28683
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wetterfeste Konstruktion hält auch unter härtesten Bedingungen stand
  • Große Öffnung für einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung
  • 100 % recyceltes Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
Zur Lagerung einzelner Fässer
  • Bietet Platz für einen Behälter mit 208.2 l (55 gal.) Fassungsvermögen
  • Fassungsvermögen: 250 l (66 gal.)
  • Abmessungen (Durchmesser x H): 83.8 x 80.6 cm (33 x 31.75 in.)
Zur Lagerung von zwei Fässern
  • Bietet Platz für zwei Behälter mit einem Fassungsvermögen von je 208.2 l (55 gal.)
  • Doppelabdeckungen können einzeln oder zusammen geöffnet oder geschlossen und verriegelt werden
  • Einfahrtaschen für die Verlagerung
  • Fassungsvermögen: 681 l (180 gal.)
  • Abmessungen (L x B x H): 152.4 x 99.1 x 119.4 cm (60 x 39 x 47 in.)
Certifications
UL, UL Environmental
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SPCC, EPA, OSHA, UL
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 180 gal.
Kapazität (metrisch) 681 L
Material Polyethylen
Typ Lagerstelle für zwei Eimer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung
Aufnahmevermögen 2 x 55 gal. Fässer
Breite (angloamerikanisch) 60 in.
Breite (metrisch) 152,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 47 Zoll
Höhe (metrisch) 119,4 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 39 in.
Durchmesser (metrisch) 99,1 cm