Learn More
Justrite™ Ramp EcoPolyBlend with anti-skid ribs for 140mm
Bietet zusätzlichen Komfort beim Be- und Entladen
Marke: Justrite™ 28687
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- An Sammelstellen mit 2 oder mehr Fässern kann die Rampe nach Belieben aufgestellt werden
- Problemloses Auf- und Abladen schwerer Fässer
- Rutschhemmende Rippen bieten maximale Sicherheit
- Außendurchmesser: 48 × 33 × 6.25 Zoll (1.2 m × .8 m × 15.8 cm)
- 19 kg (41 lb.)
Spezifikation
Schwarz | |
Rampe | |
2 Fässer | |
454 kg | |
121,9 cm | |
15,8 cm | |
83,8 cm | |
18,5 kg |
Polyethylen | |
Für Sammelzentren | |
1000 lbs. | |
48 in. | |
6,25 in. | |
33 Zoll | |
41 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Ramp EcoPolyBlend with anti-skid ribs for 140mm > Rampe für2 Trommel und größeres Sammelzentrum
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur