Learn More
Justrite™ Fass-Sicherheitstrichter
Verhindern Sie beim Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten gefährliche Verschüttungen
Marke:  Justrite™ 08205
Additional Details : Gewicht : 7.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12716055
  • 604.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Abfallbehälter sollten immer ordnungsgemäß gekennzeichnet und gelagert werden. Trennen Sie inkompatible Abfälle immer voneinander, um chemische Reaktionen oder Explosionen zu vermeiden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die großen Trichter haben einen Hals mit einem Durchmesser von 10.75 in. (27 cm) und ein Fassungsvermögen von 2.6 gal. (9.8 l)
  • Für Stopfen mit einer Größe von 2 in. (5 cm) auf Fässern mit einem Fassungsvermögen von 30 und 55 gal. (114 und 208 l)
  • Erhältlich mit Flammensperre aus Messing, die Wärme absorbiert und ableitet und verhindert, dass externe Zündquellen an den Inhalt des Behälters gelangen
  • Verzinkter Stahl mit langlebiger Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Der offenbleibende Klappdeckel enthält ein Schmelzlot, das bei74 °C (165 °F) schmilzt und die Abdeckung schließt, um einen Brand zu löschen
  • Die Trichter bieten Platz für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Certifications
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllt die NFPA- und OSHA-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
Fassfilter
Offenbleibend
Für brennbare Flüssigkeiten
32 in. großer Flammenlöscher, selbstschließende Abdeckung
FM, EPA und OSHA
32 l
Verzinkter Stahl