Learn More
Justrite™ Fass-Sicherheitstrichter
Artikelnummer. 15257874
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
32 Zoll. Flammendurchschlagsicherung, selbstschließender Deckel
6 in. Flammendurchschlagsicherung, selbstschließender Deckel
Kapazität (metrisch):
9,8 l
32 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15257874 6 in. Flammendurchschlagsicherung, selbstschließender Deckel 9,8 l 1 Stück
12716055 32 Zoll. Flammendurchschlagsicherung, selbstschließender Deckel 32 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Abfallbehälter sollten immer ordnungsgemäß gekennzeichnet und gelagert werden. Trennen Sie inkompatible Abfälle immer voneinander, um chemische Reaktionen oder Explosionen zu vermeiden.
Artikelnummer. 15257874 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 08207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.10 CHF
    345.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 160.46 CHF
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abfallbehälter sollten immer ordnungsgemäß gekennzeichnet und gelagert werden. Trennen Sie inkompatible Abfälle immer voneinander, um chemische Reaktionen oder Explosionen zu vermeiden.
Verhindern Sie beim Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten gefährliche Verschüttungen
  • Die großen Trichter haben eine Öffnung mit einem Durchmesser von 27 cm (10,75 in.) und ein Fassungsvermögen von 9,8 Litern (2,6 gal.).
  • Passt 2 in. (5 cm)-Spundverschluss an 30- und 55-Gallonen-Fässern (114 und 208 l)
  • Erhältlich mit Flammensperre aus Messing, die Wärme absorbiert und ableitet und verhindert, dass externe Zündquellen an den Inhalt des Behälters gelangen
  • Verzinkter Stahl mit strapazierfähiger Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Der klappbare, offen stehende Deckel enthält ein Schmelzlot, das bei 74 °C (165 °F) schmilzt °und den Deckel schließt, um das Feuer zu löschen.
  • Die Trichter bieten Platz für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Certifications
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllt die NFPA- und OSHA-Anforderungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, EPA und OSHA
Produkttyp Fassfilter
Beschreibung Offenbleibend
Kapazität (metrisch) 9,8 l
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 in. Fassverschluss, brennbare Flüssigkeiten
Material Verzinkter Stahl
Enthält 6 in. Flammendurchschlagsicherung, selbstschließender Deckel