Learn More
Justrite™ DOC BOX MED FLP TOP INTL
Artikelnummer. 11919325
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
4,1 x 22,2 x 29,2cm (1,62 x 8,75 x 11,5 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11919325 4,1 x 22,2 x 29,2cm (1,62 x 8,75 x 11,5 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11919325 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 2.233.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 CHF
    100.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.92 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung Mittlere Öffnung oben
Produkttyp Dokumentenaufbewahrungsbox
Farbe Rot
Material Polyethylen
Enthält Etikettenpackung mit 2 leeren Etiketten und Etiketten mit aufgedrucktem SDB und Bedienungsanleitung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dient dazu, wichtige Papiere jederzeit verfügbar zu halten und sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen
Zertifizierung/Konformität OSHA
Abmessungen (L x B x H) 4,1 x 22,2 x 29,2cm (1,62 x 8,75 x 11,5 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 11,5 in.
Höhe (metrisch) 31,8 cm
Innenhöhe (metrisch) 29,2cm
Länge (angloamerikanisch) 2,25 in.
Innenlänge (angloamerikanisch) 1,62 in.
Länge (metrisch) 5,7cm
Innenlänge (metrisch) 4,1cm
Breite (angloamerikanisch) 10,25 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 8,75 in.
Breite (metrisch) 26cm
Innenbreite (metrisch) 22,2cm