Learn More
Justrite™ Chemcor™ Aufsatzsicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Beschreibung
- Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
- 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
- Nahtlose Oberfläche
- Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
- Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
- Blau
- Piggyback-Ausführung
- Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
- Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
- Sure-grip™ Griffe
Certifications
Von FM Global getestet und zugelassen; Gemäß den Vorschriften in Richtlinie 30 der National Fire Protection Association (NFPA) entwickelt
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code in NFPA 1 Uniform Fire Code
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 14.56 Zoll |
| Außentiefe (metrisch) | 45,7 cm |
| Innentiefe (metrisch) | 37 cm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 37 x 100,3 x 33 cm (14,56 x 39,5 x 13 in.) |
| Ausführung der Tür | Manuell verschließbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entzündbare Stoffe |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 45,7 cm |
| Innenhöhe (metrisch) | 33 cm |
| Mehr anzeigen |