Learn More
Justrite™ Chemcor™ Unterbausicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11985436
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (angloamerikanisch):
192 lb.
194 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
11985436 192 lb. 1 Stück
11995436 194 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985436 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 89230221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Justrite Chemcor™ Sicherheits-Unterschrank für korrosive Substanzen/Säuren bietet Korrosions- und Brandschutz.
  • Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
  • 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
  • Nahtlose Oberfläche
  • Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
  • Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
  • Blau
  • Untertisch-Modell
  • Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
  • Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
  • Sure-grip™ Griffe
Certifications
Von FM Global getestet und zugelassen; Gemäß den Vorschriften in Richtlinie 30 der National Fire Protection Association (NFPA) entwickelt
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code in NFPA 1 Uniform Fire Code
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Innentiefe (angloamerikanisch) 18.75 Zoll
Außentiefe (metrisch) 55.8 cm
Innentiefe (metrisch) 47.6 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 47,6 x 80,6 x 69,5 cm (18,75 x 31,75 x 27,37 in.)
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Innenhöhe (angloamerikanisch) 27.37 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 88.9 cm
Innenhöhe (metrisch) 69.5 cm
Enthält ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech
Tragkraft 22 gal. (83 l)
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 1
Oberflächenbeschichtung Epoxid, Thermoplast
Gewicht (angloamerikanisch) 192 lb.
Gewicht (metrisch) 87 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 31.75 Zoll
Außenbreite (metrisch) 88.9 cm
Innenbreite (metrisch) 80.6 cm
Farbe Blau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 35 Zoll
Material Stahl (CR)
Produkttyp Untertischsicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 35 Zoll