Learn More
Justrite™ Armoires de stockage bleues pour acides en polyéthylène
Description
- Armoire acide/base polyéthylène
- Spéciale produits corrosifs et agressifs: acide sulfurique, chlorhydrique, nitrique
- Etanche, moulée d'une seule pièce
- Armoire 330L ventilable
- Entièrement en polyéthylène haute résistance chimique aux acides les plus corrosifs
- Corps moulé d'une seule pièce pour rétention en cas de fuite ou débordement
- Armoire superposable
- Armoire 330L
- 2 compartiments indépendants pour acide et base
- Chaque compartiment comprend une étagère réglable en hauteur, bac de rétention polyéthylène amovible et étagères de porte pour des petits flacons
- Orifices de ventilation
- Dessus de l'armoire avec rebord pour servir de plan de travail
- Porte cadenassable
- Armoire acide/base ventilable
- Inclus avec 2 étagères
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) intérieure | 16 in. |
| Profondeur (métrique) extérieure | 59.7 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 40.64 cm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 16 x 12,5 x 28 po |
| Modèle de porte | Manual-close |
| Hauteur (impériale) intérieure | 28 in. |
| Hauteur (métrique) extérieure | 88.9 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 71.12 cm |
| Comprend | Removable Polyethylene tray, handy work tray stored under cabinet, mounting hardware to secure cabinet to wall |
| Capacité de charge | 30 l (7,92 gal.) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?