Learn More
Justrite™ Blaue Aufbewahrungsschränke für Säuren, aus Polyethylen
Artikelnummer. 12387492
Ansicht ändern
Click to view available options
Tragkraft:
30 l (7,92 Gall.)
Zwei 4L (1 Gal.) Flaschen
Abmessungen (T x B x H) innen:
16 x 12.5 x 28 in.
33.7 x 28.6 x 38 cm
Produkttyp:
Lagerschrank für den Tisch
Untertischsicherheitsschrank
Anzahl Türen:
1
2
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tragkraft Abmessungen (T x B x H) innen Produkttyp Anzahl Türen Packungsgröße
12387492 30 l (7,92 Gall.) 16 x 12.5 x 28 in. Untertischsicherheitsschrank 2 -
11965384 Zwei 4L (1 Gal.) Flaschen 33.7 x 28.6 x 38 cm Lagerschrank für den Tisch 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12387492 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 24160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Justrite Säurenschränke aus Polyethylen bieten höchste Beständigkeit gegen raue Umgebungen und korrosive Stoffe, sodass Ihre Mitarbeiter besser geschützt sind.
For highly corrosive acids, the cabinet is clearly labeled with ACID and accepts a padlock (not included) for added security.
Countertop model
  • Door can be hinged from either side for best countertop space utilization
  • Polyethylene spill tray inside contains leaks and removes for easy cleaning
  • A separate polyethylene tray stores under cabinet and can be used as a work tray
Undercounter model
  • Each segregated compartment has an adjustable shelf and storage in both doors for small containers
  • Two removable sumps slide out for easy cleaning of incidental spills
  • Two vent holes (with removable caps) on backside accommodate pressurized vapor removal systems
  • Includes hardware to secure cabinet to wall
Spezifikation
Innentiefe (angloamerikanisch) 16 in.
Außentiefe (metrisch) 59.7 cm
Innentiefe (metrisch) 40.64 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 16 x 12.5 x 28 in.
Ausführung der Tür Manual-close
Innenhöhe (angloamerikanisch) 28 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 88.9 cm
Innenhöhe (metrisch) 71.12 cm
Enthält Removable Polyethylene tray, handy work tray stored under cabinet, mounting hardware to secure cabinet to wall
Tragkraft 30 l (7,92 Gall.)
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 2
Gewicht (angloamerikanisch) 120 lb.
Gewicht (metrisch) 59 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 12.5 in.
Außenbreite (metrisch) 91.44 cm
Innenbreite (metrisch) 31.75 cm
Farbe Blue
Außentiefe (angloamerikanisch) 23.5 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 35 Zoll
Material Polyethylene
Produkttyp Untertischsicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 36 in.