Learn More
Justrite™ Blaue Aufbewahrungsschränke für Säuren, aus Polyethylen
Codice prodotto. 11965384
Cambia vista
Click to view available options
Tragkraft:
30 l (7,92 Gall.)
Zwei 4L (1 Gal.) Flaschen
Abmessungen (T x B x H) innen:
16 x 12.5 x 28 in.
33.7 x 28.6 x 38 cm
Produkttyp:
Lagerschrank für den Tisch
Untertischsicherheitsschrank
Anzahl Türen:
1
2
Dimensione della confezione:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tragkraft Abmessungen (T x B x H) innen Produkttyp Anzahl Türen unitSize
11965384 Zwei 4L (1 Gal.) Flaschen 33.7 x 28.6 x 38 cm Lagerschrank für den Tisch 1 1 Stück
12387492 30 l (7,92 Gall.) 16 x 12.5 x 28 in. Untertischsicherheitsschrank 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11965384 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 24040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Justrite Säurenschränke aus Polyethylen bieten höchste Beständigkeit gegen raue Umgebungen und korrosive Stoffe, sodass Ihre Mitarbeiter besser geschützt sind.
Für besonders korrosive Säuren ist der Schrank eindeutig mit ACID (Säure) gekennzeichnet und lässt sich mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verschließen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
Tischmodell
  • Der Türanschlag ist von beiden Seiten möglich und ermöglicht so eine optimale Ausnutzung der Arbeitsfläche
  • Die Auffangschale aus Polyethylen im Inneren fängt verschüttete Flüssigkeiten auf und lässt sich zum leichten Reinigen herausnehmen
  • Ein separates Tablett aus Polyethylen lässt sich unter dem Schrank unterbringen und dient als Arbeitsschale
Untertischmodell
  • Die einzelnen Abteile sind mit einstellbaren Regalböden und Aufbewahrungsmöglichkeiten in beiden Türen für kleinere Behälter ausgestattet
  • Die beiden herausnehmbaren Auffangschalen lassen sich zum einfachen Reinigen versehentlich verschütteter Flüssigkeiten leicht herausziehen
  • Die beiden Lüftungsöffnungen (mit abnehmbaren Verschlüssen) auf der Rückseite eignen sich für den Anschluss von Dampfabsaugungsanlagen mittels Druckluft
  • Mit Befestigungsmitteln für die Wandmontage
Especificaciones
Innentiefe (angloamerikanisch) 13.25 in.
Außentiefe (metrisch) 41.3 cm
Innentiefe (metrisch) 33.7 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 33.7 x 28.6 x 38 cm
Ausführung der Tür Manueller Verschluss
Innenhöhe (angloamerikanisch) 15 in.
Außenhöhe (metrisch) 49.53 cm
Innenhöhe (metrisch) 38 cm
Enthält Entfernbare Polyethylen-Schale; praktische Arbeitsschale unter dem Schrank
Tragkraft Zwei 4L (1 Gal.) Flaschen
Anzahl Türen 1
Gewicht (angloamerikanisch) 30 lb.
Gewicht (metrisch) 14 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 11.25 in.
Außenbreite (metrisch) 36.19 cm
Innenbreite (metrisch) 28.6 cm
Farbe Blau
Außentiefe (angloamerikanisch) 16.25 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 19.5 in.
Material Polyethylen
Produkttyp Lagerschrank für den Tisch
Außenbreite (angloamerikanisch) 14.25 in.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.