Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzfilter
Für den Einsatz mit dem Jupiter Gebläse-Atemschutzsystem. Die 3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzfilter sind in vielen verschiedenen Ausführungen zum Schutz vor Gas oder Partikeln lieferbar.
Marke: 3M™ 7000145610
Additional Details : Gewicht : 0.77400kg
Beschreibung
Filter sind mit dem Atemschutzgerät Jupiter Powered Air Turbo zu verwenden.Spezifikation
ABE1P3 | |
Kombiniert Gas und Dampf und Partikel | |
Jupiter™ gebläseunterstütztes Atemschutzgerät | |
Je |