Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzfilter
Für den Einsatz mit dem Jupiter Gebläse-Atemschutzsystem. Die 3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzfilter sind in vielen verschiedenen Ausführungen zum Schutz vor Gas oder Partikeln lieferbar.
Marke: 3M™ 7000006598
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Filter sind mit dem Atemschutzgerät Jupiter Powered Air Turbo zu verwenden.Spezifikation
A2P | |
Kombiniert Gas und Dampf und Partikel | |
Jupiter™ gebläseunterstütztes Atemschutzgerät | |
453-00-25P |