Learn More
3M™ Jupiter™ A2BEKP Filter
Protects against acid gas, organic vapours, dust, mist and fumes. 3M™ Jupiter™ A2BEKP Filters are for use with the Jupiter Powered Air Respirator.
Marque: 3M™ 7000006599
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.80000kg
Description
- 2 filters per pack
- CE approved
Spécification
NiMH | |
Für leichte oder schwere Beanspruchung | |
Schutz vor Gasen, organischen Dämpfen, anorganischen Säuren, Ammoniak-haltigen Produkten, Partikeln. | |
12 Packung |
EN 12941/CE | |
A2BEKP-Filter | |
Für Jupiter A2BEKP |