Learn More
Cytiva Membraneinsätze für Jumbosep™ Zentrifugenvorrichtung
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Farbe:
Blau
Grau
Klar
Orange
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
- Erzielen Sie eine 50-fache Konzentration und > 90 % Recovery in nur wenigen Minuten
- Omega& mit geringer Proteinbindung; Membran und Polysulfongehäuse minimieren Verluste durch unspezifische Bindung
- Die vielseitige Omega Membran ist in einer Vielzahl von MWCOs erhältlich
- Farbcodiert und lasergraviert zur leichten Identifizierung
- Eingebauter Deadstop verhindert die Zentrifugation bis zur Austrocknung
- Ein einzigartiger Dichtungsmechanismus verhindert das Auslaufen von Retentat und die Kontamination des Filtrats
- Wirtschaftlich – Probenreservoir und Filtratbehälter können desinfiziert oder autoklaviert und wiederverwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Beschreibung | EFA:15,2 cm2 |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 12/Packung |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 60 ml (Probe) |