Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membraneinsätze für Jumbosep™ Zentrifugenvorrichtung
Jumbosep™ Vorrichtungen können die Probenverarbeitung beschleunigen, die Probenrecovery maximieren, Vielseitigkeit schaffen und ein Vorbeifließen der Lösung verhindern.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) OD100C65
Additional Details : Gewicht : 0.24900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17144791
  • 274.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
  • Erzielen Sie eine 50-fache Konzentration und > 90 % Recovery in nur wenigen Minuten
  • Omega& mit geringer Proteinbindung; Membran und Polysulfongehäuse minimieren Verluste durch unspezifische Bindung
  • Die vielseitige Omega Membran ist in einer Vielzahl von MWCOs erhältlich
  • Farbcodiert und lasergraviert zur leichten Identifizierung
  • Eingebauter Deadstop verhindert die Zentrifugation bis zur Austrocknung
  • Ein einzigartiger Dichtungsmechanismus verhindert das Auslaufen von Retentat und die Kontamination des Filtrats
  • Wirtschaftlich – Probenreservoir und Filtratbehälter können desinfiziert oder autoklaviert und wiederverwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
PES
Unsteril
20 bis 60 ml (Probe)
EFA:15,2 cm2
100 kDa
12/Packung