Learn More
Buerkle™ Jumbo-Sammler
Der Jumbo Sampler ist ideal für grobe Körner. Mit offenem Innenrohr und großem Probenvolumen, für eine Allschichtprobenahme durch alle Probenschichten hindurch oder mit durch PTFE-Separatoren getrennte Probenkammern zur Mehrpunkt-Probenahme aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen.
610.00 CHF - 1500.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Jumbo-Probenehmer |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grifftyp | T-Form |
Zertifizierung/Konformität | DIN |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10186534
|
Buerkle™
5319-2085 |
390 mL | 85 x 5 cm | Aluminium, PTFE |
945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10450285
|
Buerkle™
5319-2150 |
650 mL | 150 x 5 cm | Aluminium, PTFE |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10440191
|
Buerkle™
5319-1085 |
880 mL | 85 x 5 cm | Aluminium |
610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10627825
|
Buerkle™
5319-2250 |
910 mL | 250 x 50 cm | Aluminium, PTFE |
1500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10257940
|
Buerkle™
5319-1150 |
1700 mL | 150 x 5 cm | Aluminium |
865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10564762
|
Buerkle™
5319-1250 |
2900 mL | 250 x 5 cm | Aluminium |
1105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Aluminium oder Aluminium/PTFE
- Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- 50 mm Durchmesser
- Ultrareine Materialien
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Jumbo-Probenehmer | |
Autoklavierbar | |
T-Form | |
DIN |