Learn More
Tocris Bioscience™ JTE 607 Dihydrochloride
Active metabolite binds CPSF3; Pro-drug
Marque:  Tocris Bioscience™ 5185/10
Encompass
Code produit. 15716556
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
JTE 607 is a pro-drug that is cleaved by carboxylesterase 1 (CES1) to its active metabolite, which then binds to cleavage and polyadenylation specificity factor 3 (CPSF3; Kd = 370 nM at human CPSF3). Treatment of A-673 cells with JTE 607 results in inhibition of mRNA cleavage and accumulation of nuclear R-loops. JTE 607 induces apoptosis in leukemia cells in vitro and prolongs survival in a mouse leukemia model.
JTE 607 also inhibits cytokine release; it inhibits production of IL-1β, IL-8, IL-6, IL-10 and TNFα (IC50 values are 5.9, 7.3, 8.8, 9.1 and 11.0 nM, respectively) from LPS-stimulated PBMCs. In a rat model of lung injury, JTE 607 reduces proinflammatory cytokine-release and attenuates lung permeability.
Spécification
Spécification
JTE 607 dihydrochloride
N-[3,5-Dichloro-2-hydroxy-4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]benzoyl]-L-phenylalanine ethyl ester dihydrochloride
Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Bioactive Small Molecule
188791-09-5
10 mg
Solid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use