Learn More
J.T. Baker™ BAKERBOND™ Carboxysulfon (CSX) HPLC-Ionenaustausch-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 70 bar (1000 psi) bis 100 bar (1500 psi) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8.5 |
| Porengröße | 300 Å |
| Oberfläche | 4.6 x 250 mm |
| Stationäre Phase | Carboxysulfon (CSX) |
| Mehr anzeigen |