Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
118.72 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
Spitzenmaterial | Denim |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17582606
|
Emma Safety Footwear
MM95156939 |
39 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17592606
|
Emma Safety Footwear
MM95156940 |
40 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17502616
|
Emma Safety Footwear
MM95156941 |
41 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17512616
|
Emma Safety Footwear
MM95156942 |
42 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17522616
|
Emma Safety Footwear
MM95156943 |
43 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17532616
|
Emma Safety Footwear
MM95156944 |
44 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17542616
|
Emma Safety Footwear
MM95156945 |
45 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17552616
|
Emma Safety Footwear
MM95156946 |
46 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17562616
|
Emma Safety Footwear
MM95156947 |
47 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17572616
|
Emma Safety Footwear
MM95156948 |
48 |
118.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Blau | |
Denim | |
Denim, Nubuk | |
Hoch |
Schnüre | |
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |