Learn More
Cole-Parmer™ John Guest™ Winkelverschraubungen
Artikelnummer. 11780249
Click to view available options
:
1/2 Zoll
Artikelnummer. 11780249
Marke: Cole-Parmer™ 3400616
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bequeme Schnellkupplung für eine Vielzahl von Rohrmaterialien, einschließlich Weichmetallen
  • Entspricht den Anforderungen der NSF und FDA für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Eine einzelne Armatur ermöglicht ein sicheres Verbinden und schnelles Trennen.
  • Es müssen keine zwei Anschlusshälften erworben werden.
  • Einfach den Schlauch über den O-Ring bis zum inneren Schlauchanschlag schieben.
  • Die Stahlzähne an Klemmhülse halten den Schlauch fest und sorgen für eine auslaufsichere Verbindung.
  • Zum Trennen die Klemmhülse gegen das Anschlussgehäuse drücken, um die Stahlzähne zu lösen. Der Schlauch wird nach rechts herausgezogen.
  • Die Anschlüsse eignen sich für halbstarre Kunststoffschläuche (Polypropylen, Polyethylen, Nylon) und weiche Metallschläuche (Messing, Kupfer, Weichstahl).
  • Für den Anschluss von flexiblen Schläuchen aus Materialien wie Tygon oder Silikon bestellen Sie Weichschlauchhalterungen.
Spezifikation
Beschreibung Steckanschluss
Material Acetal
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) Luft: -14 °F, Wasser: 33 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) Luft: -25 °C, Wasser: 0 °C
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Material (Dichtung) Nitril
Maximaler Druck 150 psi für Luft, 250 psi für Wasser
Vakuumstärke 762 mm Hg
Max. Operating Temperature (English) Luft: 167 °F, Wasser: 140 °F
Max. Operating Temperature (Metric) Luft: 75 °C, Wasser: 60 °C
Produkttyp Winkelstück, 1/2 Zoll AD