Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Maxiprep Kit
Artikelnummer. 15687878
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15687878
Marke: Invitrogen™ A30706
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das JetQuick™ Maxiprep-Kit für Blut- und Zell-Kultur-DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von genomischer DNA (gDNA) aus großen Volumina Blut, Körperflüssigkeiten (Fruchtwasser, Speichel, Sperma, Lymphe) und Säugetierzellen entwickelt.
Es nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis, die eine Isolierung von 20–50 kb DNA ermöglicht, die für ein breites Spektrum an nachgeschalteten Anwendungen, einschließlich PCR, Restriktionsenzymverdau und Southern-Blotting. geeignet ist.
Wichtige Vorteile sind u. a:
• Verarbeitung großer Volumina, bis zu 10 ml Blut oder Speichel
• Rückgewinnung langer doppelsträngiger DNA (20–50 kb)
• Kompatibel mit Zentrifugation oder einem Vakuumverteiler
Das Maxiprep-Format ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 10 ml Vollblut oder anderer Körperflüssigkeiten. DNA von bis zu 5 x 108 Säugetierzellen kann isoliert werden. Die aufgereinigte DNA ist für die nachgeschaltete Analyse bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 3 x 185 ml Puffer K1, bei Raumtemperatur lagern
• 2 x 87 ml Puffer K2, bei Raumtemperatur lagern
• 2 x 124 ml Puffer KX, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 110 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• 13 x 1,3 ml RNase A, bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 1 x 560 mg Protease (lyophilisiertes Pulver), bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 10 Spin-Säulen-Beutel (5 Säulen/Beutel)
Format Kit
Isolation Technology Spin-Säule
Umfang Maxi
Probentyp Blut, Zellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Echtzeit-PCR, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produktlinie JetQuick™
Produkttyp DNA-Kit für Blut- und Zellkulturen
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Genomische DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.