Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Spear Knife Probe
Beschreibung
- Die Speerform ermöglicht die pH-Messung von festeren Probenmaterialien
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zur Messung in gefrorenen oder halbgefrorenen Lebensmitteln, schützt die Elektrode vor Beschädigungen
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 bis 20.0 mm |
| Typ | Messerspitze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelindustrie zur Messung in gefrorene oder halbgefrorene Lebensmittel, schützt die Elektrode vor Beschädigungen |
| Länge (metrisch) | 95 mm |
| Material | Epoxidgehäuse |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |