Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Quarzküvette
Marke:  Cole-Parmer™ 035056
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12712705
  • 359.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
05-08-2021
Spezifikation
7.0 mL
Quartz
Cuvette
20 mm
20 mm