Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Küvetten aus Kunststoff für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich
Description
- Effizient und zeitsparend
- Verhindert Kreuzkontaminationen
Specifications
Specifications
| Typ | Küvette |
| Kapazität (metrisch) | 0,07 bis 1,5 ml |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 100/Pckg. |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spektrale Messung von Flüssigkeiten |